Learn More
Gibco™ Solución de aminoácidos MEM (50X)
Solución de aminoácidos MEM (50X)
28.23€ - 490.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | De 2 a 8 °C |
---|---|
Concentración | 50 X |
Formulario | Líquido |
Tipo de producto | Suplemento de aminoácidos |
Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células de mamífero |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11570386
|
Gibco™
11130036 |
100 mL |
28.23€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11580386
|
Gibco™
11130077 |
20 x 100 mL |
490.00€
paquete de 20 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
La solución de aminoácidos para el medio esencial mínimo (MEM) Gibco™ se emplea como un suplemento de crecimiento para el medio de cultivo celular para aumentar el crecimiento celular y la viabilidad. La solución de aminoácidos para MEM Gibco™ se ha formulado para contener 50 veces más aminoácidos esenciales (excepto L-glutamina) que el medio esencial mínimo (MEM). Está disponible la formulación completa.Uso del producto
Para uso diagnóstico in vitro.
Sistema de calidad y fabricación conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales en dos instalaciones
La solución de aminoácidos no esenciales para MEM Gibco™ está fabricada en unas instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales y que están ubicadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios con certificación según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de solución de aminoácidos MEM Gibco™ comparable fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (11130-051). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Especificaciones
De 2 a 8 °C | |
Líquido | |
Cultivo de células de mamífero |
50 X | |
Suplemento de aminoácidos |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 12 meses
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- MEM AMINO ACIDS W/O GLUT (50X)
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Hydrogen chloride