Learn More
Gibco™ MEM α, nucleósidos
MEM α, nucleósidos
116.00€ - 1006.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Normas ISO 13485, FDA |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 2 a 8 °C |
Descripción | Medio MEM α±, 500 ml, concentración 1X, forma líquida, con ribonucleósidos, desoxirribonucleósidos, L-glutamina, rojo de fenol, piruvato sódico, pH de 7 a 7,4, 12 meses de vida útil, osmolalidad de 280 a 310 mOsm/kg, se utiliza para cultivo de células de mamíferos |
Concentración | 1 X |
Formulario | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11510616
|
Gibco™
22571020 |
500 ml |
116.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11520616
|
Gibco™
22571038 |
10 x 500 ml |
1006.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El medio esencial mínimo (MEM) α se utiliza ampliamente para el cultivo de células de mamíferos, así como para la selección de células transfectadas DHFR negativas. MEM α se puede utilizar con una variedad de células de mamíferos de suspensión y adherentes, incluidos queratinocitos, astrocitos de rata primarios y células de melanoma humanas. Ofrecemos una variedad de modificaciones de MEM α Gibco™ para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.El MEM α Gibco™ es una modificación del medio esencial mínimo (MEM) que contiene aminoácidos no esenciales, piruvato sódico, ácido lipoico, B12, biotina y ácido ascórbico. El MEM α está disponible sin nucleósidos para su uso como un medio de selección para DG44 y otras células DHFR negativas. Este producto está hecho con sales de Earl.
Uso previsto del producto
Para uso diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El MEM α Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de MEM α Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
MEM α no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el MEM α requiere suplementación, generalmente con suero bovino fetal (SBF) al 10 %. MEM α utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (2,2 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Especificaciones
Normas ISO 13485, FDA | |
Medio MEM α±, 500 ml, concentración 1X, forma líquida, con ribonucleósidos, desoxirribonucleósidos, L-glutamina, rojo de fenol, piruvato sódico, pH de 7 a 7,4, 12 meses de vida útil, osmolalidad de 280 a 310 mOsm/kg, se utiliza para cultivo de células de mamíferos | |
Líquido | |
Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico, Ribonucleósidos, Desoxirribonucleósidos | |
Desde 7 hasta 7,4 |
De 2 a 8 °C | |
1 X | |
Medio MEM α± | |
Cultivo de células de mamíferos | |
Para uso diagnóstico in vitro |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 12 meses