Learn More
Thermo Scientific™ Kit de extracción de proteínas de membrana eucariota Mem-PER™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El kit de extracción de proteínas de membrana eucariota Thermo Scientific™ Mem-PER permite la solubilización a pequeña escala y el enriquecimiento de proteínas asociadas a membranas hidrófobas en un procedimiento sencillo basado en reactivos.
Características destacadas:
Extracción y aislamiento: producen una contaminación cruzada mínima (normalmente <10 %) de proteína hidrófila en la fracción de proteína hidrófoba (membrana)
Células o tejidos: extraen proteínas de cultivos de mamíferos y células de levadura y tejidos de mamíferos
Compatibilidad con aplicaciones posteriores: analice extractos de proteínas de membrana mediante electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE), inmunotransferencia (Western blotting) y ensayos de proteínas.
Rápido y sencillo: aislamiento de proteínas de membrana en aproximadamente una hora.
No se requiere ningún equipo especial: solamente una microcentrífuga, tubos y pipetas de sobremesa
Incluye:
Se necesitan tres tampones y soluciones de detergente para crear los reactivos de trabajo apropiados
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | Kit de tres componentes |
| Descripción | Kit de extracción de proteínas de membrana eucariota Mem-PER |
| Incluye | Reactivo Mem-PER C, 40 ml; reactivo Mem-PER B, 25 ml; reactivo Mem-PER A, 10 ml |
| Proteínas objetivo | Membrana |
| Fuente de dadores | Células de mamíferos cultivadas, células de levaduras cultivadas, tejido animal |
| Suficiente para | De 60 a 80 muestras, cada una de las cuales contiene 5 millones de células, 15 mg de pasta de células de levadura o 20 mg de tejido |
| Cantidad | Kit de 75 ml |