Learn More
Thermo Scientific™ Mem-PER™ Plus Membrane Protein Extraction Kit
Realice la solubilización a pequeña escala y enriquecimiento de proteínas integrales de membrana y proteínas asociadas a membrana en un procedimiento sencillo basado en reactivos.
Marca: Thermo Scientific™ 89842
425.24 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.72160kg
Descripción
Realice la solubilización a pequeña escala y el enriquecimiento de proteínas integrales de membranas y proteínas asociadas a membrana en un procedimiento sencillo basado en reactivos con el kit de extracción de proteínas de membranas Thermo Scientific™ Mem-PER Plus.
Información adicional y pedidos en línea
El kit Mem-PER Plus aísla de forma eficaz proteínas de la membrana de tejidos y células en cultivo aplicando un sencillo procedimiento de microcentrífuga de sobremesa. Las proteínas integrales de membrana que tienen uno o dos dominios transmembranales se solubilizan y aíslan de forma eficaz de las proteínas citosólicas. El kit facilita la extracción y el enriquecimiento selectivo de proteínas de membrana integrales y unidas a la membrana a partir de cultivos de células de mamífero, así como de tejidos duros y blandos de mamífero. El kit Mem-PER Plus tiene muchas ventajas en comparación con el kit Mem-PER original. El protocolo es más sencillo y las fracciones son compatibles directamente con muchas aplicaciones posteriores como PAGE-SDS, Western blot, cuantificación de proteínas por ácido bicinconínico (BCA), inmunoprecipitación y técnicas de marcaje de proteínas que reaccionan con grupos amina.Características destacadas:
Extracción y aislamiento: produce contaminación cruzada mínima (típicamente menos del 10 %) de proteínas citosólicas en la fracción de proteínas de membrana.
Células o tejidos: eficaz para la extracción a partir de cultivos de células y tejidos de mamífero.
Compatibilidad con aplicaciones posteriores: análisis de extractos de proteínas de membrana mediante electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE), Western blot, inmunoprecipitación y ensayos de proteínas.
Rápido y sencillo: aislamiento de proteínas de membrana en aproximadamente una hora.
Sin necesidad de equipos especiales: solo se necesitan una microcentrífuga de sobremesa, tubos, homogeneizadores y pipetas.
Incluye:
El kit contiene una solución de lavado de células, tampón de permeabilización y tampón de solubilización.
Especificaciones
Kit de extracción de proteínas | |
Mediciones | |
Tampón de lisis celular, solución detergente, fraccionamiento subcelular | |
1 kit |
Tras la recepción, almacenar la solución de lavado celular y el tampón de solubilización a 4 °C. Dividir en alícuotas y almacenar el tampón de permeabilización a -20 °C para evitar la congelación/descongelación. El producto se envía en hielo. | |
Mem-PER™ | |
50 muestras |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.