Learn More
Thermo Scientific™ Agar membrana lactosa glucurónido (MLGA) (deshidratado)
Código de producto. 10422083
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. 10422083
Marca: Thermo Scientific™ CM1031B
Detecte, enumere y diferencie Escherichia coli y otros coliformes por filtración de membrana única con este medio selectivo y diferencial.
Detecte, enumere y diferencie Escherichia coli y otros coliformes por filtración de membrana única con el agar glucurónido lactosa de membrana (MLGA) Thermo Scientific ™ Oxoid™ (deshidratado). La presencia de laurilsulfato y lactosa con rojo fenol permite el aislamiento selectivo y la diferenciación de Escherichia coli y coliformes, respectivamente.
Las pruebas para Escherichia coli y coliformes proporcionan un medio sensible para la detección de la contaminación fecal del agua potable. Se consideran los exámenes microbianos de rutina más importantes para evaluar la eficacia del tratamiento y desinfección del agua y para controlar la calidad del agua en la distribución1. El agar glucurónido lactosa de membrana (MLGA) admite pruebas de agua mediante filtración de membrana única.
  • Aísle eficazmente los coliformes con MLGA utilizando un método de filtración de membrana única.
  • El laurilsulfato selecciona para coliformes inhibiendo los organismos grampositivos.
  • Reducción de las pruebas confirmatorias para E. coli debido a la especificidad de las reacciones en el medio.
  • Fácil interpretación de los resultados de la prueba debido a la adición de BCIG (5-bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-glucurónido) cromogénico, E. coli aparecen como colonias verdes mientras que otras bacterias coliformes forman colonias amarillas.
La identificación de Escherichia coli y coliformes se facilita mediante dos reacciones bioquímicas en el medio: La fermentación de la lactosa es detectada por el colorante rojo fenol, que da colonias amarillas cuando se produce ácido. El sustrato BCIG cromogénico es escindido por la enzima glucuronidasa y produce un cromóforo azul que se acumula en las células bacterianas. Los coliformes son positivos a la lactosa, por lo que las colonias serán amarillas; Escherichia coli es a la vez positiva a la lactosa y posee glucuronidasa, por lo que aparecerá como colonias verdes.1
No todos los productos están disponibles para la venta en todos los territorios. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 10 °C a 30 °C
Descripción Agar glucurónido lactosa de membrana (MLGA) (deshidratado)
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g