Learn More
Uvex™ Bata de hombre 7464-Blanco
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Bata para hombre
- Material: 66,5 % poliéster, 32 % algodón, 1,5% fibras antiestáticas, 245 g/m²
- Color: blanco
- Máxima protección con fibras
- antiestáticas: reducción de carga óptima
- Construcción de brazo de gran altura
- Bolsillo de pecho a la izquierda
- Dos bolsillos laterales
- Normas del cuello plegable hacia abajo: IEC 61340, norma OEKO-TEX™ 100
- Tamaños: XS-6XL
- Recargo por tamaño extra: desde la talla desde la talla XXL + 10 %
- Lavado normal a 60 °C, sin lejía, secadora a baja temperatura, planchado de 2 puntos, limpieza
- química con percloroetileno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | General Purpose Lab Coat |
| Tamaño | Medio |
| Sexo | Para hombre |
| Material | Polyester, Cotton |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | Cierres a presión |
| Estilo de manguito | Tunnelized Elastic |
| Desechables | No |
| Esterilidad | No estéril |
| Resistencia | None |
| Mostrar más |