Learn More
Alexandra™ Chaqueta polar con tratamiento antibolitas, azul marino
Código de producto. 15881514
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Grande
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
15881514 Grande cada uno
1 options
Código de producto. 15881514
Marca: Alexandra™ NG19NAL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Parte superior de lana unisex antipelusas ideal para utilizarla como parte de cualquier uniforme y también para uso ocasional.Cuenta con un cordón elástico y dos bolsillos con cremallera a la cadera.Disponible en colores variados.
  • Dos bolsillos con cremallera a la cadera
  • Cordón elástico con tope
  • Unisex
  • Lavados de hasta 40°
  • Longitud posterior:72 – 74 cm (aumenta con el tamaño)
  • Peso del tejido:300gsm
  • 100 % poliéster
Especificaciones
Tamaño Grande
Sexo Unisex
Material Poliéster
Color Azul marino
Modelo NG19
Peso (métrico) 300 gsm