Learn More
Alexandra™ Men's Lab Coat with Concealed Stud Front, Burgundy
Click to view available options
Tamaño del tórax (métrico):
92 cm
Descripción
- Concealed stud front
- Two hip pockets one chest pocket
- Back vent
- Machine washable and industrially launderable
- Length 100cm / 39 in.
- Fabric Weight: 245gsm (210gsm white)
- 67% polyester/33% cotton
Especificaciones
Tipo de producto | General Purpose Lab Coat |
Sexo | Men's |
Material | Polycotton |
Color | Burgundy |
Desechables | Reusable |
Esterilidad | Non-sterile |
Modelo | WL1 |
Tamaño del tórax (imperial) | 36 in. |
Tamaño del tórax (métrico) | 92 cm |
Peso (métrico) | 245 gsm |