Learn More
Alexandra™ Bata de laboratorio para hombre con parte delantera cerrada con corchetes de color azul claro
Click to view available options
Tamaño del tórax (métrico):
100 cm
108 cm
116 cm
124 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Parte delantera cerrada con corchetes
- Dos bolsillos de cadera y un bolsillo en el pecho
- Ventilación posterior
- Se pueden lavar a máquina y de forma industrial
- Longitud de 100 cm
- Peso del tejido: 245 gsm (210 gsm blanco)
- 67 % poliéster/33 % algodón
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | General Purpose Lab Coat |
| Tamaño | Medium |
| Sexo | Para hombre |
| Material | Mezcla de polialgodón |
| Color | Azul claro |
| Desechables | Reusable |
| Esterilidad | No estéril |
| Modelo | WL1 |
| Tamaño del tórax (imperial) | 40 in |
| Tamaño del tórax (métrico) | 100 cm |
| Mostrar más |