Learn More
Fisherbrand™ Batas de laboratorio unisex de poliéster/algodón
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
4XL
XXXXXL
Longitud (imperial):
41,7 in
42,5 in
43,3 in
44,1 in
44,9 in
45,7 in
46,5 in
47,2 in
48,0 in
Descripción
- Fabricado con 65/35 de polialgodón
- Un bolsillo exterior izquierdo a la altura del pecho, dos bolsillos inferiores exteriores
- Cuello en punta estándar
- Cierre frontal
- Puños rectos
- Blanco
Especificaciones
Tipo de producto | General Purpose Lab Coat |
Tamaño | 4XL |
Sexo | Para hombre |
Material | Mezcla de polialgodón |
Color | Blanco |
Tipo de tapón | A presión |
Estilo de manguito | Abierto |
Desechables | Reusable |
Esterilidad | Non-sterile |
N.º de bolsillos | 3 |