Learn More
Fisherbrand™ Batas de laboratorio de poliester/algodon para hombre
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15827091 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
4XL
5X-Grande
Longitud (imperial):
41,7 in
42,5 in
43,3 in
44,1 in
44,9 in
45,7 in
46,5 in
47,2 in
48,0 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño Longitud (imperial) unitSize
15827091 Medio 43,3 in cada uno
15817091 Pequeño 42,5 in cada uno
15837091 Grande 44,1 in cada uno
15847091 XL 44,9 in cada uno
15857091 XXL 45,7 in cada uno
15867091 XXXL 46,5 in cada uno
15877091 4XL 47,2 in cada uno
15887091 5X-Grande 48,0 in cada uno
15897091 XS 41,7 in cada uno
9 options
Código de producto. 15827091
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Con cierres de pinzas delanteras
  • Fabricado con 65/35 de polialgodón
  • Un bolsillo exterior izquierdo a la altura del pecho, dos bolsillos inferiores exteriores
  • Cuello en punta estándar
  • Cierre frontal
  • Puños rectos
  • Blanco
Especificaciones
Tipo de producto General Purpose Lab Coat
Tamaño Medio
Sexo Para hombre
Material Mezcla de polialgodón
Color Blanco
Tipo de tapón A presión
Estilo de manguito Recto
Desechables Reusable
Esterilidad No estéril
N.º de bolsillos 3
Tipo de collarín En punta estándar
Longitud (imperial) 43,3 in