Learn More
Fisherbrand™ Batas de laboratorio de poliester/algodon para hombre
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
4XL
5X-Grande
Longitud (imperial):
41,7 in
42,5 in
43,3 in
44,1 in
44,9 in
45,7 in
46,5 in
47,2 in
48,0 in
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | General Purpose Lab Coat |
Tamaño | Grande |
Sexo | Hombres |
Material | Mezcla de polialgodón |
Color | Blanco |
Tipo de tapón | A presión |
Estilo de manguito | Recto |
Desechables | Reusable |
Esterilidad | No estéril |
N.º de bolsillos | 3 |
Mostrar más |
Título del producto
Fisherbrand™ Batas de laboratorio de poliester/algodon para hombre >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido