Learn More
Fisherbrand™ Batas de laboratorio de poliester/algodon para hombre Código de producto.: 15847091
Añadir a la cesta
Fisherbrand™ Batas de laboratorio de poliester/algodon para hombre
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15847091
XL, 44,9 in
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
4XL
5X-Grande
Longitud (imperial):
41,7 in
42,5 in
43,3 in
44,1 in
44,9 in
45,7 in
46,5 in
47,2 in
48,0 in
Código de producto. 15847091
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con cierres de pinzas delanteras
  • Fabricado con 65/35 de polialgodón
  • Un bolsillo exterior izquierdo a la altura del pecho, dos bolsillos inferiores exteriores
  • Cuello en punta estándar
  • Cierre frontal
  • Puños rectos
  • Blanco
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Reciclable
Especificaciones
Tipo de producto General Purpose Lab Coat
Tamaño XL
Sexo Para hombre
Material Mezcla de polialgodón
Color Blanco
Tipo de tapón A presión
Estilo de manguito Recto
Desechables Reusable
Esterilidad No estéril
N.º de bolsillos 3
Tipo de collarín En punta estándar
Longitud (imperial) 44,9 in
Título del producto
Fisherbrand™ Batas de laboratorio de poliester/algodon para hombre >