Learn More
Uvex™ Men Softshell 7431-Yellow
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Descripción
- Chaqueta de softshell - uvex protection flash, modelo n.º: 7431
- Material: 100 % poliéster, con membrana en construcción de 3 capas, aprox. 240 g/m2
- Chaqueta softshell de alta visibilidad, resistente al viento y repelente al agua
- Un bolsillo en el pecho a la izquierda con cremallera y dos grandes bolsillos laterales con cremallera, material ligero y a la vez transpirable y resistente, clasificación de 10.000 mm de columna de agua
- Tamaños: XS - 6XL
- Recargo por tamaño extra: a partir de la talla XL + 10 %
- Instrucciones de cuidado: Lavable a 60 °C, no usar cloro, secadora: I punto, planchado: I punto, limpieza en seco: P, certificación según: EN ISO 20471 X2
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño | XXL |
Sexo | Para hombre |
Color | Amarillo, gris |
Tipo de tapón | Cremallera |
Desechables | No |
Grosor | 285 g/m² |