Learn More
Uvex™ Camiseta para hombre 7459, negro 100 % algodón Código de producto.: 17205521
Añadir a la cesta
Uvex™ Camiseta para hombre 7459, negro 100 % algodón
Product Code. 17205521 Shop All Uvex Products
XXXXL
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
This item is not returnable. View return policy
Código de producto. 17205521
Marca: Uvex™ 8816615
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Forma de camiseta clásica negra de algodón peinado, y punto único con cinta para el cuello y puños elásticos en el cuello
  • Negro
  • Material: 100 % algodón peinado, 145 g/m², punto único con forma de camiseta clásica de algodón peinado.
  • Cinta para el cuello
  • Puños elásticos en el cuello
  • Color estable y fácil de cuidar
  • Tamaño: XS - 6XL
  • Instrucciones de cuidado: Lavable a 60 °C, no usar cloro, planchado: II puntos, no apto para secadora
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tamaño XXXXL
Sexo Para hombre
Material Cotton
Color Negro
Estilo de cuello Hooded
Tipo de costura Taped
Estilo de manga Long Sleeve
Desechables No
Tipo de producto Multiple Use General Purpose Shirts
Grosor 140 g/m²
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Uvex™ Camiseta para hombre 7459, negro 100 % algodón >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.