Learn More
Uvex™ Men-T-Shirt 7459-Black 100% Cotton
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Descripción
- Negro
- Material: 100 % algodón peinado, 145 g/m², punto único con forma de camiseta clásica de algodón peinado.
- Cinta para el cuello
- Puños elásticos en el cuello
- Color estable y fácil de cuidar
- Tamaño: XS - 6XL
- Instrucciones de cuidado: Lavable a 60 °C, no usar cloro, planchado: II puntos, no apto para secadora
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño | XL |
Sexo | Para hombre |
Material | Cotton |
Color | Negro |
Estilo de cuello | Hooded |
Tipo de costura | Taped |
Estilo de manga | Long Sleeve |
Desechables | No |
Tipo de producto | Multiple Use General Purpose Shirts |
Grosor | 140 g/m² |