missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Menadione, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
Descripción
Menadione, a synthetic naphthoquinone, can be converted to active vitamin K2 in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Menadione |
| CAS | 58-27-5 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C11H8O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Vitamin K3 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (290.39 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C1C(C)=CC(C2=C1C=CC=C2)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 172.18 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido