Learn More
Ácido mercaptosuccínico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
Mercaptosuccinic acid is used in the preparation of mercaptosuccinic acid diethyl ester by reaction with ethanol. It is also used as a brightening agent in metal plating. Further, it serves as an intermediate for the synthesis of corrosion inhibitors, soil fumigants, active pharmaceutical ingredients and electroplating agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido mercaptosuccínico se utiliza en la preparación de éster dietílico de ácido mercaptosuccínico por reacción con el etanol. También se utiliza como agente abrillantador en el chapado de metales. Además, sirve como intermediario para la síntesis de inhibidores de corrosión, fumigantes de suelo, ingredientes farmacéuticos activos y agentes de galvanoplastia.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol y acetona. Ligeramente soluble en éter. Insoluble en benceno.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
El ácido mercaptosuccínico se utiliza en la preparación de éster dietílico de ácido mercaptosuccínico por reacción con el etanol. También se utiliza como agente abrillantador en el chapado de metales. Además, sirve como intermediario para la síntesis de inhibidores de corrosión, fumigantes de suelo, ingredientes farmacéuticos activos y agentes de galvanoplastia.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol y acetona. Ligeramente soluble en éter. Insoluble en benceno.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Mercaptosuccinic acid |
Punto de fusión | 150°C to 155°C |
Cantidad | 500 g |
Beilstein | 1099858 |
Índice Merck | 14,9343 |
Información de solubilidad | Soluble in water,alcohol and acetone. Slightly soluble in ether. Insoluble in benzene. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.15 |
Porcentaje de pureza | 98% |