Learn More
Acetato de mercurio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2,5 KG
5 g
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mercuric acetate |
| Punto de fusión | 179.0°C to 182.0°C |
| Nombre de nota | 98% |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino fino |
| Cantidad | 5 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Fórmula molecular | C4H6HgO4 |
| Fórmula lineal | (CH3CO2)2Hg |
| Beilstein | 02, 96 |
| Mostrar más |