Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mercurochrome |
| Punto de fusión | >300°C |
| Color | Verde |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 25 g |
| Índice Merck | 15, 5934 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol,acetone,ether |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 750.65 |
| Porcentaje de pureza | 24 to 27% (Hg), 18 to 22.5% (Br2) |
| Forma física | Escamas brillantes, gránulos o cristales |
Seguridad y manipulación
- Mercurochrome, 24-27% Mercury
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.