Learn More
Mercurio, 99,99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Mercury |
CAS | 7439-97-6 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.99+% |
Fórmula molecular | Hg |
Número MDL | MFCD00011035 |
Cantidad | 500 g |
Sinónimo | Quicksilver |
Clave InChI | QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Hg] |
Nombre IUPAC | mercurio |