Learn More
Nitrato de mercurio(I) dihidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11407737
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Mercury(I) nitrate dihydrate is used in the preparation of other mercury(I) compounds. It acts as a reducing agent. It is involved in the preparation of mercury(II) nitrate by treating with dilute nitric acid as well as to get mercury on exposure to light.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El nitrato de mercurio(i) dihidrato se utiliza en la preparación de otros compuestos de mercurio(i). Actúa como agente reductor. Participa en la preparación del nitrato de mercurio(II) mediante el tratamiento con ácido nítrico diluido y para obtener mercurio por exposición a la luz.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con alcoholes, azufre y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14836-60-3
Fórmula molecular Hg2(NO3)2·2H2O
Número MDL MFCD00150812
Sinónimo Mercurous nitrate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(I) nitrate dihydrate
Punto de fusión 70°C
Cantidad 50 g
Fórmula lineal Hg2(NO3)2·2H2O
Número UN UN1627
Índice Merck 14,5896
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 561.22 (525.19 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
Sensibilidad Light sensitive
Densidad 4.79