Learn More
Nitrato de mercurio(I) dihidrato, reactivo ACS, 9ª edición, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12347193 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
250 GR
50 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12347193 50 g Frasco de plástico 50 GR
12337193 250 g Frasco de plástico 250 GR
2 options
Código de producto. 12347193
Marca: Thermo Scientific Acros 447180500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7782-86-7 | Hg2N2O6·2H2O | 561.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-86-7
Fórmula molecular H4Hg2N2O8
Peso molecular (g/mol) 561.22
Clave InChI LSABZDVKJBWCBE-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC dimercury(1+) dihydrate dinitrate
SMILES O.O.[Hg+].[Hg+].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(I) nitrate dihydrate
Punto de fusión 70.0°C
Cantidad 50 g
Fórmula lineal Hg2(NO3)2·2H2O
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 561.22
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mercury(I) nitrate dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.