Learn More
Cloruro de mercurio(II), +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438077
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
11438077 50 g 50 g
11448077 250 g 250 g
11428077 1000 g 1000 g
3 options
Código de producto. 11438077
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17472.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7487-94-7 | Cl2Hg | 271.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
La principal aplicación del cloruro mercúrico es como catalizador para la conversión de acetileno en cloruro de vinilo, el precursor del polivinilcloruro. También se emplea en fotografía, desinfectantes, conservantes para la madera
Solubilidad
Soluble en éter dietílico. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Reactivo con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7487-94-7
Fórmula molecular Cl2Hg
Peso molecular (g/mol) 271.49
Número MDL MFCD00011041
Clave InChI LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2
PubChem CID 24085
ChEBI CHEBI:31823
Nombre IUPAC dicloromercurio
SMILES [Cl-].[Cl-].[Hg++]
Especificaciones
Punto de ebullición 302°C
Nombre del producto químico o material Mercury(II) chloride
Punto de fusión 280°C to 282°C
Cantidad 50 g
Número UN UN1624
Índice Merck 14,5876
Información de solubilidad Soluble in diethyl ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.5
Porcentaje de pureza ≥98%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.859
Densidad 5.4