Learn More
Cloruro de mercurio(II), reactivo ACS, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15691990
Cloruro de mercurio(II), reactivo ACS, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15691990 Tienda Honeywell Fluka Productos
500 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
Código de producto. 15691990
Marca: Honeywell-Fluka 215465500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Reactivo ACS, ≥99,5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7487-94-7
Fórmula molecular Cl2Hg
Peso molecular (g/mol) 271.49
Número MDL MFCD00011041
Clave InChI LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2
PubChem CID 24085
ChEBI CHEBI:31823
Nombre IUPAC dicloromercurio
SMILES [Cl-].[Cl-].[Hg++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(Ii) Chloride
Cantidad 500 g
Fórmula lineal HgCl2
Número UN 1624
Información de solubilidad Soluble in diethyl ether, acetic acid, ethyl acetate, glycerol, alcohol, acetone (salt form), water
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.5g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Reactivo ACS
Presión de vapor 1.3mmHg (236°C)
Título del producto
Cloruro de mercurio(II), reactivo ACS, Honeywell Fluka™ >