Learn More
Cloruro de mercurio (II), certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la Farm. Eur., BP, Fisher Chemical
Código de producto. 11443723 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
250 GR
500 GR
Código de producto. 11443723
Marca: Fisher Chemical M/2850/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 7487-94-7
Fórmula molecular Cl2Hg
Peso molecular (g/mol) 271.49
Número MDL MFCD00011041
Clave InChI LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2
PubChem CID 24085
ChEBI CHEBI:31823
Nombre IUPAC dicloromercurio
SMILES [Cl-].[Cl-].[Hg++]
Specifications
Punto de ebullición 302°C
Punto de fusión 277°C
Color Blanco
pH 3.3
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.5g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.