Learn More
Yoduro de mercurio(II), reactivo ACS, rojo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12387203 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 g
Código de producto. 12387203
Marca: Thermo Scientific Acros 193500250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7774-29-0 | HgI2 | 454.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7774-29-0
Fórmula molecular HgI2
Peso molecular (g/mol) 454.39
Clave InChI YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
PubChem CID 24485
ChEBI CHEBI:49659
Nombre IUPAC diyodomercurio
SMILES I[Hg]I
Especificaciones
Punto de ebullición 354.0°C
Nombre del producto químico o material Mercury(II) iodide
Punto de fusión 259.0°C
Cantidad 25 g
Fórmula lineal HgI2
Fieser 02,50; 03,7
Índice Merck 15,5946
Información de solubilidad (In potassium iodide soln.) Passes test
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.39
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mercury(II) iodide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Mercuric iodide