Learn More
Nitrato de mercurio(II) monohidrato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 GR
50 GR
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mercury(II) nitrate monohydrate |
| Punto de fusión | 77.0°C to 79.0°C |
| Nombre de nota | p.a. |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino adherente |
| Cantidad | 50 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% min. (Complexometry) |
| Fórmula lineal | Hg(NO3)2·H2O |
| Fieser | 03,197; 10,254; 11,317 |
| Índice Merck | 14, 5880 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Mercury(II) nitrate monohydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P330-Enjuagarse la boca.