Learn More
Mercury(Ii) Oxide Red, ACS Reagent, ≥99.0%, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15601970
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
ACS Reagent,≥99.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21908-53-2
Fórmula molecular HgO
Peso molecular (g/mol) 216.59
Número MDL MFCD00011045
Clave InChI UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mercuric oxide, mercury ii oxide, mercury oxide, mercuric oxide, red, red mercuric oxide, mercuric oxide, yellow, santar, red precipitate, mercury monoxide
Nombre IUPAC óxido de mercurio
SMILES O=[Hg]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(Ii) Oxide Red
Punto de fusión >400°C
Cantidad 100 g
Fórmula lineal HgO
Número UN UN1641
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.59g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Aspecto Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mercury(II) oxide red
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Mercury monoxide