Learn More
Thermo Scientific™ Enfriadores con circulación Merlin™
Ahorre un espacio valioso gracias a los compactos enfriadores refrigerados de baja temperatura Merlin que proporcionan un suministro continuo de 1000 a 4300 vatios de capacidad de refrigeración para aplicaciones críticas.
Marca: Thermo Scientific™ 264225990001
Descripción
Ahorre un valioso espacio con los enfriadores refrigerados de baja temperatura Thermo Scientific™ Merlin compactos. Estos enfriadores prolongadores de la temperatura ofrecen un suministro constante de 1000 a 4300 vatios de capacidad de enfriamiento para aplicaciones críticas.
Los enfriadores con circulación Thermo Scientific Merlin son perfectos para aplicaciones que requieren la desaparición del calor en un amplio rango de temperatura. Con cinco opciones de capacidad de enfriamiento distintas y un rango de temperatura de ‑15° a +35 °C, la serie de enfriadores Merlin proporciona un enfriamiento potente y un diseño compacto y de total confianza. Los enfriadores de circulación Merlin cuentan con una amplia variedad de opciones, incluidas diversas de bombeo, paquetes de comunicación e indicadores de nivel / caudal bajo, y se pueden configurar para ajustarse a muy distintos requisitos de aplicación.- La conformidad global garantiza la seguridad del usuario
- Controlador digital fácil de usar
- El depósito translúcido permite visualizar rápidamente el nivel de líquidos
- La rejilla extraíble permite un mantenimiento preventivo rápido y sencillo
Recomendada para:
- Biotecnología
- Sector farmacéutico
- Láser
- Laboratorio
- Instrumental analítico
- Impresión
- Semiconductores
- Industrial
- Medicina
Especificaciones
M75 LR 230/50 T1 | |
Hasta 2156 vatios | |
De -15 °C a +35 °C | |
R134A | |
230 V, 50 Hz |
CE | |
T1 (bomba de turbina) | |
2,5 a 60 psi (9,5 a 4,1 bar) | |
±0,1 °C |