Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Merula
Una bota ideal para trabajar al aire libre en la construcción, la agricultura y cualquier ocupación que requiera un calzado impermeable y bien protegido. Una resistente suela de poliuretano de doble densidad mantiene los pies seguros y estables, y los mantiene secos y bien protegidos, incluso en caso de lluvias torrenciales.
201.00€ - 203.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
---|---|
Color | Marrón |
Diseñar | Merula |
Material de revestimiento | Piel |
Material | Cuero |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13482089
|
Emma Safety Footwear
MM18154842 |
42 |
201.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13412089
|
Emma Safety Footwear
MM18154844 |
44 |
201.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15998281
|
Emma Safety Footwear
MM18154849 |
49 |
203.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas
- Suela GripForce™ Easy Twist
- Fabricación en cuero de grano entero.
- Forro de piel de oveja para mantener el calor.
Especificaciones
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Merula | |
Cuero |
Marrón | |
Piel | |
Acero |