Learn More
MES monohidrato, ácido libre, ≥99 %, MP Biomedicals™ Código de producto.: 11456581
MES monohidrato, ácido libre, ≥99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11456581 Tienda MP Biomedicals Productos
100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Código de producto. 11456581
Marca: MP Biomedicals 0219483580
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
Se puede preparar un tampón con ácido libre de MES valorando el ácido libre con hidróxido de sodio al pH deseado (pKa ± 1). Alternativamente, los volúmenes de ácido libre de MES equimolar y de MES de sodio o potasio pueden mezclarse para alcanzar el pH deseado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4432-31-9
Fórmula molecular C6H13NO4S
Peso molecular (g/mol) 195.233
Número MDL MFCD00149409
Clave InChI SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-[N-morpholino]ethanesulfonic acid
PubChem CID 78165
ChEBI CHEBI:39005
Nombre IUPAC ácido 2-morfolin-4-iletanosulfónico
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MES monohydrate
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.26
Porcentaje de pureza 99.6%
Título del producto
MES monohidrato, ácido libre, ≥99 %, MP Biomedicals™ >