Learn More
Óxido de mesitilo, +90 %, resto 4-metil-4-penten-2-ona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438830
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
1000 ml
250 ml
500 ml
Código de producto. 11438830
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15111.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El óxido de mesitilo se utiliza como disolvente y en la producción de cetona metilisobutílica por hidrogenación, en la síntesis de 2,3,4,5-tetrahidro-1,3,3-trimetildipirrino, un compuesto básico fundamental en la síntesis racional de clorinas y oxoclorinas.
Solubilidad
Soluble en agua (30 g/l).
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas, en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-79-7
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.145
Número MDL MFCD00008900
Clave InChI SHOJXDKTYKFBRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mesityl oxide, 4-methyl-3-penten-2-one, 3-penten-2-one, 4-methyl, isopropylideneacetone, isobutenyl methyl ketone, methyl isobutenyl ketone, mesityloxid, mesityloxyde, 3-isohexen-2-one, isopropylidene acetone
PubChem CID 8858
Nombre IUPAC 4-metilpent-3-en-2-ona
SMILES CC(=CC(=O)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mesityl oxide
Punto de fusión -59°C
Densidad 0.856
Punto de ebullición 129°C to 130°C
Temperatura de inflamación 30°C (86°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥90%
Olor honigähnlich
Notas del porcentaje del ensayo resto 4-metil-4-penten-2-ona
Índice de refracción 1.444
Cantidad 100 mL
Número UN UN1229
Beilstein 1361550
Índice Merck 14,5908
Información de solubilidad Soluble in water(30g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.15
Porcentaje de pureza ≥90%
Forma física Líquida
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mesityl oxide, 90+%, remainder 4-methyl-4-penten-2-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-methyl-3-penten-2-one, 4-methyl-4-penten-2-one