Learn More
Óxido de mesitil, 99 %, mezcla de isómeros alfa y beta, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Mesityl oxide |
Punto de fusión | -53°C |
Densidad | 0.8540g/mL |
Punto de ebullición | 129°C |
Temperatura de inflamación | 28°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% alpha-Isomer (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | (CH3)2C=CHCOCH3 |
Índice de refracción | 1.4420 to 1.446 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Mesityl oxide
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de mesitil, 99 %, mezcla de isómeros alfa y beta, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido