Learn More
Mesitileno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Mesitylene is used to make plastics and dyes. It acts as a solvent, ligand in organometallic chemistry and precursor to 2,4,6-trimethylaniline. It is also used as a developer for photopatternable silicones due to its solvent properties in the electronics industry. It is used as an internal standard in nuclear magnetic resonance (NMR) samples due to the presence of three equivalent protons in it. It is involved in the production of trimesic acid and antioxygen, epoxy firming agent and polyester resin stabilizers. Further, it is used as an additive and component in aviation gasoline blends.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El mesitileno se utiliza para fabricar plásticos y colorantes. Actúa como disolvente, como ligando en química organometálica y como precursor de la 2,4,6-trimetilanilina. Debido a sus propiedades solventes, se usa como desarrollador de siliconas fotoeléctricas en el sector de electrónica. También se utiliza como patrón interno en muestras de resonancia magnética nuclear (RMN), ya que posee tres protones equivalentes. Participa en la producción de ácido trimésico y antioxígeno, y es un agente endurecedor de epoxi y un estabilizador de resina de poliéster. Además, se utiliza como aditivo y componente en mezclas de gasolina de aviación.
Solubilidad
Parcialmente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mesitylene |
| Punto de fusión | -45°C |
| Densidad | 0.865 |
| Punto de ebullición | 163°C to 165°C |
| Temperatura de inflamación | 44°C (111°F) |
| Olor | Unpleasant |
| Índice de refracción | 1.499 |
| Cantidad | 100 mL |
| Número UN | UN2325 |
| Beilstein | 906806 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Mesitylene
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: 1,3,5-Trimethylbenzene