Learn More
Mesitileno, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10625752
Mesitileno, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10625752
250 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10625752
Marca: Thermo Scientific Acros 125582500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-67-8
Fórmula molecular C9H12
Peso molecular (g/mol) 120.19
Número MDL MFCD00008538
Clave InChI AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mesitylene, sym-trimethylbenzene, benzene, 1,3,5-trimethyl, fleet-x, trimethylbenzol, 3,5-dimethyltoluene, s-trimethylbenzene, hsdb 92, 2,4,6-trimethylbenzene, 1,3,5-trimethyl-benzene
PubChem CID 7947
ChEBI CHEBI:34833
Nombre IUPAC 1,3,5-trimetilbenceno
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mesitylene
Punto de fusión -45.0°C
Densidad 0.8675g/mL
Punto de ebullición 163.0°C to 166.0°C
Temperatura de inflamación 44°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H3(CH3)3
Índice de refracción 1.4980 to 1.5000
Cantidad 250 mL
Beilstein 05, 406
Índice Merck 15, 5977
Gravedad específica 0.8675
Información de solubilidad Solubility in water: 2.9g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,benzene and ether
Viscosidad 0.834 mm2/s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.19
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468322 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number125580025,125582500,125580010
Número de loteA0461391 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/03/2024 Catalog Number125580025,125582500,125580010
Número de loteA0454565 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number125580025,125582500,125580010
Número de loteA0449934 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/02/2023 Catalog Number
Número de loteA0394733 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number125580025,125582500,125580010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mesitylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Mesitileno, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals >