Learn More
meso-1,2-Difenil-1,2-etanodiol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | meso-1, 2-Diphenyl-1, 2-ethanediol |
Punto de fusión | 136.0°C to 137.0°C |
Color | Blanco |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | C6H5CH(OH)CH(OH)C6H5 |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.26 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0396828 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | 247680050,247680010,247680250 |
A0410746 | Certificado de análisis | 13/12/2022 | 247680050,247680010,247680250 |
A0408580 | Certificado de análisis | 13/12/2022 | 247680050,247680010,247680250 |
A0415538 | Certificado de análisis | 11/07/2022 | 247680050,247680010,247680250 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol
RUO – Research Use Only
Título del producto
meso-1,2-Difenil-1,2-etanodiol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido