Learn More
4-fluorofenol en agua 725 μg/ml, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Envase:
Ampolla
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Chlorophenol |
Concentración | 725μg/mL |
CAS | 106-48-9 |
Envase | Ampolla |
Cantidad | 1 mL |
Tipo | Solución orgánica estándar de un solo componente |
Fórmula molecular | C6H5ClO |
Clave InChI | WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=CC(=CC=C1O)Cl |
Nombre IUPAC | 4-clorofenol |