missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bifenox en ciclohexano 10 μg/ml, Fisher Chemical™

Código de producto. 12993174 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12993174

Marca: Fisher Chemical P874340

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Bifenox
Envase Ampolla
CAS 42576-02-3
Fórmula molecular C14H9Cl2NO5
Concentración 10 μg/mL
Número MDL MFCD00055314
Número UN 1145
Clave InChI SUSRORUBZHMPCO-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC(OC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)=CC=C1[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC 5-(2,4-diclorofenoxi)-2-nitrobenzoato de metilo
Solvent or Matrix Cyclohexane
Peso molecular (g/mol) 342.13
PubChem CID 39230
Cantidad 10 mL
ChEBI CHEBI:6613
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Standard solution Bifenox 10ug/ml in cyclohexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado