Learn More
Clorometano en metanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12902464 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
12902464 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12902464
Marca: Fisher Chemical P811510
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloromethane
Envase Ampolla(s)
CAS 74-87-3
Fórmula molecular CH3Cl
Concentración 10 μg/mL
Clave InChI NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCl
Nombre IUPAC clorometano
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 50.485
PubChem CID 6327
Cantidad 10 mL
ChEBI CHEBI:36014