Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chloromethane |
| Envase | Ampolla(s) |
| CAS | 74-87-3 |
| Fórmula molecular | CH3Cl |
| Concentración | 100 μg/mL |
| Clave InChI | NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCl |
| Nombre IUPAC | clorometano |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Peso molecular (g/mol) | 50.485 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.