missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metabolite Endosulfan in Acetonitrile 10μg/mL, Fisher Chemical™

Catalog Number 12946623
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Envase:
Ampoule(s)
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Nombre del producto químico o material Endosulfan (alpha and beta)
Concentración 10μg/mL
CAS 115-29-7
Envase Ampoule(s)
Cantidad 10 mL
Fórmula molecular C9H6Cl6O3S
Clave InChI RDYMFSUJUZBWLH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C2C(COS(=O)O1)C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Peso molecular (g/mol) 406.904
PubChem CID 3224
ChEBI CHEBI:4791
Disolvente o matriz Acetonitrile
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Standard solution Endosulfan (
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'