missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metabolite Mecoprop (MCPP) in Cyclohexane 100μg/mL, Fisher Chemical™

Código de producto. 12909893
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Envase:
Ampolla(s)
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Mecoprop (MCPP)
Concentración 100μg/mL
CAS 7085-19-0
Envase Ampolla(s)
Cantidad 1 mL
Fórmula molecular C10H11ClO3
Número UN 1145
Clave InChI WNTGYJSOUMFZEP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)OC(C)C(=O)O
Nombre IUPAC 2-(4-cloro-2-metilfenoxi)ácido propanoico
Peso molecular (g/mol) 214.645
PubChem CID 7153
ChEBI CHEBI:75704
Disolvente o matriz Cyclohexane
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Standard solution Mecoprop (MCPP) 100 ug/ml in cyclohexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'