Learn More
n-Undecano en metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12932964 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. 12932964
Marca: Fisher Chemical P857340
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Undecane
Envase Ampolla
CAS 1120-21-4
Forma física Líquido
Fórmula molecular C11H24
Concentración 100 μg/mL
Número MDL MFCD00008959
Número UN 1230
Clave InChI RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES CCCCCCCCCCC
Nombre IUPAC Undecano
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 156.31
PubChem CID 14257
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:46342
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Standard solution n-Undecane 100ug/ml in methanol
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P361 + P364-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.