Learn More
Ácido fosfónico en agua 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12989503 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. 12989503
Marca: Fisher Chemical P803900
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphonic acid
Envase Ampolla
CAS 1066-51-9
Forma física Líquido
Fórmula molecular CH6NO3P
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI MGRVRXRGTBOSHW-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES C(N)P(=O)(O)O
Nombre IUPAC ácido aminometilfosfónico
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 111.037
PubChem CID 14017
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:28812