missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Toxafeno en DCM 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Envase:
Ampolla
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Toxaphene |
Concentración | 100μg/mL |
CAS | 8001-35-2 |
Envase | Ampolla |
Cantidad | 1 mL |
Tipo | Solución estándar de un solo componente para pesticidas y metabolitos |
Disolvente o matriz | Dichloromethane |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'