Learn More
DWK Life Sciences Casquete métalico
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Aluminio
Description
La microbiología es un área importante de la biología y la medicina y se dedica al estudio de los microorganismos (bacterias, hongos, protozoos o virus) y sus hábitats y condiciones de vida. Para este propósito, es esencial producir medios de cultivo puros, en los cuales puedan crecer los respectivos microorganismos. Para evitar la introducción de sustancias extrañas, los frascos y matraces deben taparse, pero no cerrarse herméticamente. Un intercambio de aire es imprescindible para el crecimiento del cultivo.
- Los casquetes metálicos permiten un intercambio de aire en el frasco para medios, creando un ambiente positivo para el crecimiento de microorganismos
- Estas tapas son esterilizables en autoclave, pero no aptas para lavavajillas
Specifications
Specifications
Color | Blue |
Para utilizar con (aplicación) | Cierre de tubos o frascos de cultivo; cierre de frascos de medios de cultivo; almacenamiento y transporte de cultivos líquidos; trabajo con medios de cultivo celular en condiciones estériles en cabinas de seguridad para productos biológicos y campanas extractoras limpias |
Material | Aluminio |
ID de cuello (métrico) | 38 mm |
Cantidad | 10/paq. |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Fit for Purpose | Este producto es esterilizable en autoclave, pero no apto para lavavajillas. |
Diámetro (métrico) | 38 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction