Learn More
Sampling Systems™ Metal Detectable Jugs
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
1000 mL
Descripción
- La gama de sistemas de muestreo de jarras detectables es ideal para su uso en industrias alimentarias, farmacéuticas y químicas.
- Están fabricados con un grado especial de PP resistente a productos químicos.
- Toda la gama se fabrica en condiciones de sala limpia y se envasa en una sala limpia de clase 7 (10 000).
- Esto garantiza la limpieza del producto.
- El diseño resistente significa que se pueden utilizar durante años y años o como un producto de un solo uso directamente de la bolsa.
- Simplemente desenróllelos y utilícelos.
- Son ideales para su uso con polvos, gránulos y pastas.
- El color azul significa que se pueden ver fácilmente si se dejan en el material.
- Fabricados con HDPE o PP de alta calidad.
- Cumple con los requisitos alimentarios más recientes de la FDA y la UE.
- El volumen de 500 ml y 1000 ml es un tamaño estándar.
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 mL |
Color | Azul |
Material | Polipropileno |