Learn More
MP Biomedicals™ Metal Lysing Tube, 2 mL, with 0.25 in. Grinding Ball
Stainless steel lysing matrix tube with the grinding ball is ideal for grinding, lysis, and homogenization of resistant samples.
Marca: MP Biomedicals™ 116991006
Descripción
Este tubo de matriz de lisis de acero inoxidable con bola de molienda es ideal para moler, lisis y homogeneización de muestras resistentes. Construidos a partir de 308 SS, estos tubos y bolas de molienda son lo suficientemente resistentes como para soportar el castigo mecánico más exigente que puede hacer que los tubos termoplásticos tradicionales se agrieten. Los tubos se mecanizan con un pistón de calidad superior y ofrecen una resistencia superior a los métodos de producción menos costosos, como los tubos de aluminio de embutición profunda. Un fondo cónico de ángulo oblicuo proporciona una mejor superficie de impacto que la de los fondos redondeados de los tubos de embutición profunda. La tapa roscada de acero inoxidable proporciona un cierre a prueba de fugas sin necesidad de las alternativas que consumen mucha energía como las tapas de rosca de brida de plástico o los tapones de goma. Una junta tórica de teflon evita las fugas y se puede limpiar con detergente y/o autoclave o sustituir por completo entre muestras. Las estrías mecanizadas en la tapa proporcionan un agarre firme para facilitar la apertura y el cierre.
Los tipos de muestra incluyen:
- Semillas duras como maíz seco, soja, trigo, tomate y chile
- Madera, corteza, raíces, garras y pezuñas de animales.
- Hueso, dientes, cabello, uñas y sustratos no biológicos
- Tejidos duros, hueso, cartílago, piel
- No biológicos, rocas y minerales, plásticos y compuestos, placas de circuitos impresos, madera y materiales de construcción
Notas de aplicación
Molienda en seco de muestras muy duras o duras en las que el calor generado puede dañar los tubos de plástico. Molienda criogénica en seco donde las temperaturas frías severas (hielo seco o nitrógeno líquido) pueden dañar los tubos de plástico. Molienda de muestras no biológicas en las que la contaminación plástica es motivo de preocupación. Procesamiento de muestras con disolventes o productos químicos incompatibles con los plásticos.
Declaración de uso
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.
Especificaciones
Stainless Steel | |
bola de trituración de 0,25 pulg | |
6 paq. |
Seeds, Wood, Bark, Roots, Bone, Teeth, Tissues, Cartilage, Rocks, Minerals, Plastics, Composites | |
Tubo de lisado de metal |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.