Learn More
Metabolito de metalaxil CGA 108906, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15961051 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
15961051 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 15961051
Marca: Honeywell Fluka R104125MG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Patrón analítico y material de referencia
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
  • Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
  • Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
  • Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio
CAS 104390-56-9
Forma física Polvo
Fórmula molecular C14H17NO6
Industry Type FUNGICIDAS Y BACTERICIDAS
Peso molecular (g/mol) 295.29
Cantidad 25 mg
Grado Estándar analítico